Learn More
Memmert™ Incubateur CO2 ICO
Code produit 15516425 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
56 L
107 L
156 L
241 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15516425 56 L 1 pièce
15682244 107 L 1 pièce
15578675 156 L 1 pièce
15692244 241 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15516425 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICO50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6795.00€
    5333.00€ / 1 pièces
    Économisez 1462.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour l’incubation avec CO2, biosynthèse et incubation de cellules en laboratoire.
Stérile, sûr et fiable – Ces trois mots décrivent le Memmert Incubateur de CO2 ICO à usage industriel.
  • Tailles disponibles : 50, 105, 150, 240
  • Plage de réglage de la température : +18 °C à +50 °C
  • Plage de réglage du CO2 : 0 à 20 %
  • Plages de réglage de l'humidité : 40 à 97 % HR (avec l'option K7)
  • Plages de réglage de l' O2 : 1 à 20 % (avec option T6)
  • 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (commande intuitive)
  • logiciel AtmoCONTROL sur un USB clé pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via une interface Ethernet ou USB port
  • Répartition parfaite de la température, de l'humidité et du CO2
  • Stabilité longue durée et précision répétitive
  • La chambre intérieure, y compris toutes les installations et tous les capteurs, peut être stérilisée à +180 °C.°C dans un programme de 60 minutes
  • Alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une notification d'alarme sur téléphone portable, en cas de dépassement des plages de température, de CO2 , d' O2 ou d'humidité réglables individuellement.
  • ControlCOCKPIT par batterie tampon : L'affichage de fonctionnement, l'enregistrement des données et le contrôle du CO2 restent pleinement fonctionnels même en cas de panne de courant.
  • Enregistrement sécurisé et conforme aux normes FDA des données de température, de CO₂ , d' O₂ , d'humidité et de durée d'ouverture des portes.
  • Paramètres réglables : température (Celsius ou Fahrenheit), CO2 , heure du programme, fuseaux horaires, heure d'été/d'hiver
Le contrôle de l’humidité actif garantit des temps de récupération courts après l’ouverture de la porte et minimise la vaporisation à l’intérieur. Avec le chauffage de l’intérieur des six côtés et la porte intérieure en verre chauffée, il offre une protection maximale pour les cultures cellulaires et tissulaires et évite la formation dangereuse de condensation. La ventilation de la chambre sans turbulence garantit une atmosphère constante et uniforme.
Spécification
Types d’alarme Optique et acoustique
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Type de contrôleur TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution
Capacité (métrique) 56 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Nbre d’étagères 1
Contrôle de l’oxygène 1 à 20 %
Humidité relative 40 à 97%
Plage de températures (métrique) 18°C à 50°C
Type Incubateur à CO2
Temps de désinfection 60 min
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Matériau de l’étagère Acier inoxydable perforé
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 400 x 425 mm
Dimensions (L x l x H) 521 x 559 x 791 mm
Poids à l’expédition (métrique) 74 kg
Poids (métrique) 55 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz