Learn More
Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16486338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486338 10 mg
16448927 5 mg
16412457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16486338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15164
MedChemExpress Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM; also inhibits mutant EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRT790M and EGFRL861Q.
Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau Icotinib Hydrochloride
CAS 1204313-51-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22ClN3O4
Quantité 10 mg
Synonyme BPI-2009H
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 427.88
Poids de la formule 427.88
Pourcentage de pureté 99.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease