Learn More
iCRT 14, MedChemExpress
Code produit 16499647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499647 5 mg
16487108 10 mg
16473147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16499647 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16665
MedChemExpress iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
Spécification
Nom chimique ou matériau iCRT 14
CAS 677331-12-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17N3O2S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM)
SMILES O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 375.44
Poids de la formule 375.44
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death