Learn More
Idarubicin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16493327
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493327 50 mg
16457318 10 mg
16409827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16493327 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17381
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Spécification
Nom chimique ou matériau Idarubicin hydrochloride
CAS 57852-57-0
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28ClNO9
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (156.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C(C1=CC=CC=C21)=O)=C3C2=O)=C4[C@H](C[C@@](C(C)=O)(O)CC4=C3O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]5O)([H])C[C@@H]5N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 533.95
Poids de la formule 533.95
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death