Learn More
Idarubicinol (mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30389251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389251 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1670205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Idarubicinol (Mixture of Diastereomers)
CAS 86189-66-4
Formule moléculaire C26 H29 N O9
Quantité 5 mg
Synonyme (7S,9S)-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-[(1R*)-1-hydroxyethyl]-5,12-Naphthacenedione, [7S-[7α,9α,9(R*)]]-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-5,12-Naphthacenedione, 13-Dihydroidarubicin, 4-Demethoxydaunorubicinol, Antibiotic FCE 22723
Formule InChI InChI=1S/C26H29NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10-11,15-17,21,28-29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,11-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1
Nom IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyl-tétrahydropyran-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-[(1S)-1-hydroxyéthyl]-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione
Poids moléculaire (g/mol) 499.51
Poids de la formule 499.1842