Learn More
Thermo Scientific Chemicals Idébénone
Code produit 17251272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17251272 5 g 5g
17241272 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17251272 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    188.65€ / 5g
    Économisez 35.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58186-27-9 | C19H30O5, C19H30O5 | 338.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58186-27-9
Formule moléculaire C19H30O5
Spécification
Nom chimique ou matériau Idébénone
Quantité 5 g
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : légèrement soluble dans le méthanol
Point de fusion 52,0°C à 55,0°C
Poids de la formule 338,44
Numéro MDL MFCD00274552
Clé InChI JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
Nom IUPAC 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 338.44