Learn More
Idebenone, TRC
Code produit 30133161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133161 100 mg 100mg
30004572 10 mg 10mg
30007084 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133161 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI170050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58186-27-9
Formule moléculaire C19 H30 O5
Poids moléculaire (g/mol) 338.44
Synonyme 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
Nom IUPAC 2-(10-hydroxydécyl)-5,6-diméthoxy-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Idebenone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Poids de la formule 338.2093