Learn More
Idelalisib, MedChemExpress
Code produit 16481667
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481667 50 mg
16425498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481667 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13026
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Idelalisib (CAL-101; GS-1101) is a highly selective and orally bioavailable p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 nM, showing 40- to 300-fold selectivity for p110δ over other PI3K class I enzymes.
Idelalisib (CAL-101
Spécification
Nom chimique ou matériau Idelalisib
CAS 870281-82-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18FN7O
Quantité 50 mg
Synonyme CAL-101 GS-1101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 59.7 mg/mL (143.71 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)=NC5=C1C(F)=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 415.42
Poids de la formule 415.42
Pourcentage de pureté 95.07%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease