Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
Code produit 16484438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484438 10 mg
16430757 50 mg
16427167 5 mg
16421159 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16484438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111387
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IDF-11774
CAS 1429054-28-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 368.51
Poids de la formule 368.51
Pourcentage de pureté 95.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease