Learn More
IDO-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16498238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16498238
Marque: Medchem Express HY79531
MedChemExpress IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IDO-IN-1
CAS 914638-30-5
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H7BrFN5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (379.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NON=C1/C(NO)=N/C2=CC(Br)=C(F)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 316.09
Poids de la formule 316.09
Pourcentage de pureté 95.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.