Learn More
IDO-IN-3, MedChemExpress
Description
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IDO-IN-3 |
| CAS | 2070018-30-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12BrFN6O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.15 |
| Poids de la formule | 359.15 |
| Afficher plus |