Learn More
IDO-IN-8, MedChemExpress
Code produit 16467628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467628 10 mg
16460098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16467628 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18770C
MedChemExpress IDO-IN-8 (NLG-1487) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, compound 1487, has an IC50 of 1-10 μM.
IDO-IN-8 (NLG-1487) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, compound 1487, has an IC50 of 1-10 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IDO-IN-8
CAS 1402837-77-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21FN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme NLG-1487
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (316.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@@H](O)C[C@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 316.37
Poids de la formule 316.37
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death