Learn More
IDO5L, MedChemExpress
Code produit 16491776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491776 500 mg
16486738 10 mg
16482817 50 mg
16436876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15683
MedChemExpress IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IDO5L
CAS 914471-09-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H7ClFN5O2
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 52 mg/mL (191.43 mM)
SMILES ON/C(C1=NON=C1N)=N/C2=CC=C(F)C(Cl)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 271.64
Poids de la formule 271.64
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death