Learn More
Idoxuridine, TRC
Code produit 30408737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408737 50 mg 50mg
30406604 5 g -
30389874 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI20575050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-42-2
Formule moléculaire C9 H11 I N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 354.1
Synonyme Idoxuridine, Uridine, 2'-deoxy-5-iodo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxy-5-iodouridine (ACI), (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 5-Iodo-2'-deoxyuridine, 5-Iodo-2'-desoxyuridine, 5-Iododeoxyuridine, 5-Iodouracil deoxyriboside, 5IUDR, Allergan 211, Dendrid, Emanil, Herpe-Gel, Herpesil, Herpidu, Herplex, Idexur, Idoxene, Idoxuridin, IDU, Idu Oculos, Iducher, Idulea, IDUR, Iduridin, Iododeoxyuridine, Iododeozyuridine, IUDR, Joddeoxiuridin, Kerecid, MeSH ID: D007065, NSC 39661, Ophthalmadine, SKF 14287, Stoxil, Stoxip, Synmiol, Virudox
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthél)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Idoxuridine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Poids de la formule 353.9713