Learn More
IDRA-21, TRC
Code produit 30396061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30396061 25 mg
30398065 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30396061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI23250025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22503-72-6
Formule moléculaire C8H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.69
Synonyme 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
Nom IUPAC 7-chloro-3-méthyl-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadizine 1,1-dioxyde
SMILES CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau IDRA-21
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Poids de la formule 232.0073