Learn More
Idramantone, MedChemExpress
Code produit 16468576
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468576 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1044
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Idramantone
CAS 20098-14-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14O2
Quantité 100 mg
Synonyme Kemantane 5-Hydroxy-2-adamantanone
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (120.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2)CC3CC2(O)CC1C3
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation