Learn More
WTW™ Cellule de conductivité IDS TetraCon™ 925/LV avec conception en fourche
Code produit 16232431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Corps en époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16232431 Corps en époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16232431 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301719
Expédition estimée: 09-12-2026
La cellule de conductivité IDS WTW™ 925/LV avec conception en fourche comporte la technologie éprouvée TetraCon™ et est optimale pour les petits échantillons tels que les pâtes.
  • Mesure de conductivité IDS
  • Technologie éprouvée à quatre électrodes
  • Transfert automatique de la constante cellulaire et de la compensation de la température
  • Particulièrement adaptée aux petits échantillons (env. 2,5 ml) et aux échantillons pâteux
  • Constante de cellule 0,469 cm-1
  • Conception de la fourche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cellule de conduction IDS avec quatre électrodes en graphite, arbre en époxy
Type Cellule de conductivité
À utiliser avec (application) Mesure des petits échantillons (2,0,5 ml), en particulier des pâtes
Comprend Tête de fiche pour câbles AS / IDS-x ou modules sans fil IDS WLM-S
Matériau Corps en époxy