Learn More
Brady™ Étiquettes de marqueur auto-laminées pour câble de communication de données et voix IDXPERT™ B-427
Shop All Brady ProductsBeschreibung
- Étiquettes en vinyle auto-laminées imprimables pour l’imprimante IDXPERT
- Le matériau est certifié UL
- Utilisé pour un montage sur panneaux rigides
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Etiquette IDXPERT |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes IDXPERT |
| Matériau | Vinyle auto-laminant (B-427) |
| Largeur (métrique) | 25,40 mm |
| Hauteur (métrique) | 25,40 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,102 mm |
| Dimensions (L x l) | 1 x 1 in |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?