Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillons IEF, 4X, pH 3-7 avec lysine
Code produit p-7082366
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415819 25 ml 25mL
15425819 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415819 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J63633.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 4X
Plage de pH 3 à 7
Forme Liquide
Quantité 25 ml
Type de produit Tampon de chargement des échantillons