Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17146564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17146564 100 mg 100mg
17156564 250 mg 250mg
17166564 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17146564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66656.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2055812-53-6 | C114H118N4O4S4 | 1736.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2055812-53-6
Formule moléculaire C114H118N4O4S4
Poids moléculaire (g/mol) 1736.46
Clé InChI MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Nom IUPAC 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanométhylidène)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidène]méthyl}-3-[(2-éthylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)-9,9,18,18-tétrakis(4-hexylphényl)-5,14-dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadéca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-éthylhexyl)oxy]thiophen-2-yl}méthylidène)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidène]propanedinitrile
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau IEICO
Quantité 100 mg
Poids de la formule 1736.44
Forme physique Solide