Learn More
Ifenprodil hémitartrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443619 10 mg 10mg
15453619 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60932.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Antagoniste des récepteurs NMDA, agissant sur le site de la polyamine
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23210-56-2
Formule moléculaire C21H27NO2
Poids moléculaire (g/mol) 325.452
Numéro MDL MFCD01529999
Clé InChI UYNVMODNBIQBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ifenprodil, vadilex, ifenprodil tartrate, dilvax, creocral, ifenprodil inn:dcf, ifenprodilum inn-latin, unii-r8oe3p6o5s, 4-2-4-benzylpiperidin-1-yl-1-hydroxypropyl phenol, r8oe3p6o5s
CID PubChem 3689
Nom IUPAC 4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMILES CC(C(C1=CC=C(C=C1)O)O)N2CCC(CC2)CC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ifenprodil hemitartrate
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Merck Index 14,4895
Poids de la formule 400.49
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre