Learn More
Ifenprodil, TRC
Code produit 30394172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394172 50 mg
30390009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30394172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI25800350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23210-56-2
Formule moléculaire C21H27NO2
Poids moléculaire (g/mol) 325.44
Synonyme alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidineethanol, (±)-Ifenprodil, 1-Methyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1-(4-benzylpiperidine), 2-(4-Benzylpiperidino)-1-(1-hydroxyphenyl)-1-propanol, RC 61-91
Nom IUPAC 4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMILES CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ifenprodil
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO2/c1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3
Poids de la formule 325.2042