Learn More
Invitrogen™ IFN bêta humain ELISA Trousse
Code produit 11885804 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 Plate Kit
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11885804 96 dosages 1 kit
10403615 5 Plate Kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11885804 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 414101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
L’interféron bêta humain (Hu IFNβ) ELISA quantifie l’Hu/IFNβ dans un milieu de culture de cellules humaines. Le test reconnaîtra exclusivement à la fois l’Hu IFN naturel et recombinant.β . Principe de la méthode L’IFN humainβ Virage en phase solide ELISA (dosage d’immunoabsorption enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de cette ELISA la qualité du kit est testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les interférons de type I (IFN-alpha / bêta) sont produits principalement en réponse à l’infection virale par les cellules productrices d’IFN naturelles (IPC) dans le cadre de la réponse immunitaire de l’hôte. L’IFNS peut également inhiber le développement des tumeurs. La liaison IFN-bêta entraîne l’activation des tyrosines kinases Jak1 et Tyk2, la phosphorylation des membres de la famille STAT de facteurs de transcription, ainsi que la transcription et l’expression des gènes de réponse immunitaire. Plus récemment, plusieurs membres de la famille des récepteurs de type Toll (TLR) ont été trouvés pour stimuler la production d’IFN-bêta. L’IFN-bêta est actuellement utilisé cliniquement pour le traitement des tumeurs, des infections et de la sclérose en plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01574
Plage de dosage 50 à 4000 pg/mL
Sensibilité du dosage 50 pg/ml
Description Kit ELISA d’IFN bêta humain
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai colorimétrique ELISA (substrat TMB) avec plaques
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Surnageant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec l’IFN-a ou l’IFN-g humain ; l’IFN-ß de souris ou de rat
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3456
Symbole de gène(s) IFB,IFF,IFN-beta,IFNB
Coefficient de variation inter-dosage < 8 %
Coefficient de variation intra-dosage < 8 %
Contenus des kits Microplaque 96 puits préenduite, Concentrat d’anticorps de détection, Concentrat anti-IgG-HRP, Diluant de concentrat, Étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Diluant d’échantillon, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm
Précision CV intra-dosage ≤ 10 % ; CV inter-dosage ≤ 10 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Surnageant 50 μL
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IFN bêta
Heure du test 1 heure 20 minutes
Durée totale du dosage 3 heures 15 minutes