Learn More
Novus Biologicals™ IFN-gamma Antibody Pair
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 31.25-2000 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Sensibilité du dosage | 31.25 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Type de produit | Sandwich ELISA |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse IFN-gamma. |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3458 |
| Symbole de gène(s) | IFNG |
| Quantité | 5 plaques |
| Disciplines de recherche | Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers |
| Afficher plus |