Learn More
Ifosfamide, MedChemExpress
Description
Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ifosfamide |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 3778-73-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H15Cl2N2O2P |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (191.50 mM) |
| SMILES | ClCCN1P(OCCC1)(NCCCl)=O |
| Afficher plus |