Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ifosfamide |
| Point de fusion | 39.0°C to 42.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 261.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (ELSD) (HPLC) |