Learn More
Ifosfamide, TRC
Code produit 30136598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136598 100 mg 100mg
18013940 250 mg 250mg
18063330 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136598 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI265000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3778-73-2
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Poids moléculaire (g/mol) 261.09
Synonyme Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
Nom IUPAC N,3-bis(2-chloroéthyle)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinane-2-amine
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ifosfamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Poids de la formule 260.0248