Learn More
Igepal CO-520, TRC
Code produit 30399345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399345 10 g 10g
30389903 1 g -
30394775 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30399345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI26505010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68412-54-4
Formule moléculaire (C2H4O)n.C15H24O
Synonyme ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Quantité 10 g