Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IGF-1 de souris
Code produit 15435283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435283 96 dosages 1 kit
17135739 5 x 96 tests 1 pièce
18597774 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435283 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EMIGF1
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour facteur de croissance 1 similaire à l’insuline de souris (IGF-1 de souris) quantifie la présence d’IGF-1 de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de la souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IGF-1 de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour IGF-1 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
IGF1 (Insulin-like growth factor-1) is structurally and functionally related to insulin but has a much higher growth-promoting activity. A variety of cellular responses are induced by IGF1, including cell proliferation, differentiation, migration, and survival. Further, IGF1 is a polypeptide growth factor that stimulates the proliferation of a wide range of cell types in muscle, bone, and cartilage tissue. IGF1 stimulates glucose transport in rat bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regards to enhancing glucose uptake. In circulation, IGFs are predominantly bound to binding proteins (IGFBPs) which prolong the half-life of the IGFs and play a role in delivering them to target tissues. IGF-I is known as one of the most potent activators of the AKT signaling pathway which is known to be a stimulator of proliferation and an inhibitor of programmed cell death. Moreover, mature human IGF-I is 100% homologous with bovine and porcine proteins. Low levels of IGF1 have been linked to Alzheimer's disease. IGF1 is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in the IGF1 gene are a cause of insulin-like growth factor 1 deficiency and several transcript variants encoding different isoforms have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05017
Plage de dosage 2,74-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Plage d’étalonnage 4 pg/ml à 2000 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène C730016P09Rik; class 1 insulin-like growth factor I preproprotein; class 2 insulin-like growth factor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin growth factor-1; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 1; insulin-like growth factor 1; insulin-like growth factor 1 (somatomedin C); insulin-like growth factor I; insulin-like growth factor I (somatomedin C); insulin-like growth factor IB; mechano growth factor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulin-like growth factor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-CC730016P09Rik; class 1 insulin-like growth factor I preproprotein; class 2 insulin-like growth factor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin growth factor-1; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 1; insulin-like growth factor 1; insulin-like growth factor 1 (somatomedin C); insulin-like growth factor I; insulin-like growth factor I (somatomedin C); insulin-like growth factor IB; mechano growth factor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulin-like growth factor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C; C730016P09Rik; Igf-1; Igf-I
Identification génétique (Entrez) 16000
Symbole de gène(s) C730016P09Rik,Igf-1,Igf-I
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Alias de protéines IGF-I, Somatomedin
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Développement
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme C730016P09Rik, Igf-1, Igf-I
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min