Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur IGF-1R, PPP
Code produit 15437129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437129 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437129 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65916.MA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La picropodophyllotoxine est un inhibiteur des récepteurs tyrosine kinases du facteur de croissance IGF-I
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) La picropodophyllotoxine est un inhibiteur des récepteurs tyrosine kinases du facteur de croissance IGF-I
CAS 477-47-4
Formule moléculaire C22H22O8
Poids de la formule 414,40g/mol
Synonyme Inhibiteur du récepteur du facteur 1 de croissance de type insuline ; Picropodophylline
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide