Learn More
MP Biomedicals™ Gel d’affinité IgG
Code produit 11424295 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424295 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424295 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    290.85€ / 2mL
    Économisez 15.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Le gel d'affinité IgG est préparé par réaction d'IgG purifiées avec des IgG activées. Sepharose™ Gel 4B.
  • Le produit est constitué d'IgG de lapin (molécule entière) couplée de manière covalente à la Sépharose-4B.
  • Conditionné dans une colonne de chromatographie en polystyrène
Spécification
Capacité de liaison 2,3 mg d'anticorps/mL
Quantité 2 ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour la purification par affinité des anticorps dirigés contre l’IgG de lapin ou pour éliminer ces anticorps d’une préparation d’antisérum
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.