Learn More
Abnova™ Sonde de répartition FISH IGH
Code produit 16053525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ul
200 ul
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16053525 200 ul 200µL
16043525 100 ul 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16053525 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FS0069.200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Specifications
Description Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
À utiliser avec (application) FISH-Ce
Comprend Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
Quantité 200 ul