Learn More
Invitrogen™ Solution de récupération d’antigène IHC, pH élevé (10X) eBioscience™
Code produit 15576276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15576276 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15576276 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00495658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    227.65€ / 500mL
    Économisez 49.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçue pour être utilisée lors de l’étape de démasquage des épitopes induit par la chaleur (HIER) avant l’immunohistochimie sur des coupes de tissus fixés à la formaline et enrobés de paraffine. Il a été démontré que l’utilisation de cette solution en association avec de la chaleur permet de restaurer l’antigénicité des protéines modifiées lors de la fixation à la formaline des tissus.
  • Fourni sous forme de solution mère 10x
  • La dilution de ce tampon à 1x avec de l’eau de qualité réactif produit une solution contenant 10 mM de Tris et 1 mM d’EDTA, pH 9,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de récupération d’antigène IHC
Quantité 500 mL
À utiliser avec (application) Immunohistochimie (IHC)
Gamme de produits eBioscience
Forme Liquide