Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC/ICC Blocking Buffer - High Protein
Code produit 15536276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15536276 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15536276 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00495254
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour être utilisée dans les protocoles d’immunohistochimie et d’immunocytochimie qui nécessitent le blocage de sites de liaison non spécifiques. Tampon de blocage IHC/ICC, une teneur élevée en protéines est recommandée pour les tissus et les anticorps présentant une coloration de fond élevée, des antigènes nucléaires et des tissus FFPE.
  • Peut être utilisé à la fois lors de l’étape de blocage et comme diluant pour les anticorps primaires et secondaires pendant les étapes d’incubation des anticorps
  • Compatible avec les anticorps conjugués aux colorants organiques ainsi qu’avec les anticorps non conjugués qui peuvent être utilisés dans les protocoles de coloration en deux et trois étapes
  • Fourni sous forme de solution mère 1X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampons de blocage
À utiliser avec (application) Immunocytochimie (ICC)
Forme physique Liquide
Gamme de produits eBioscience
Quantité 50 ml