missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech Kit IHC prêt à l’emploi IHCeasy FAK

Code produit 17680167 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17680167 50 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17680167 Fournisseur Proteintech Code fournisseur KHC010750T

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Kit IHC prêt à l’emploi

KHC0107 est un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de FAK. Le kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu ou pas de dilution ou de manipulation avant utilisation. Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.

Spécification

Clonality Monoclonal(e)
Espèces cibles Humaine
Quantité 50 dosages
À utiliser avec (application) Immunohistochimie (IHC)
Espèces Souris
Contenu et stockage Tous les réactifs sont stockés entre 2°C et 8°C. Le kit est stable pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Contenus des kits
  • Tampon de récupération d’antigènes (100 ml, 50 x)
  • Tampon de lavage (100 ml x2, 20 x)
  • Tampon de blocage (5 ml, RTU)
  • Anticorps primaire polyclonal de lapin (5 ml, RTU)
  • Anticorps secondaire de chèvre anti-souris polymère-HRP(5 ml, RTU)
  • Composant chromogène A (0,2 ml, RTU)
  • Composant chromogène B (4 ml, RTU)
  • Amplificateur de signal (5 ml, RTU)
  • Réactif de contre-coloration (5 ml, RTU)
  • Milieu de montage (5 ml, RTU)
  • Fiche technique (1 copie)
  • Manuel (1 copie)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.