Learn More
Proteintech Kit IHC prêt à l’emploi IHCeasy GLUL
Code produit 17456743 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
50 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
17456743 50 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17456743 Fournisseur Proteintech Code fournisseur KHC003750T
 Article restreint
En stock
Kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de glutamine synthétase (GS ou GLUL).
  • Ce kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu voire pas de dilution ou de manipulation avant utilisation.
  • Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.
Spécification
Espèces cibles Humaine, Rat, Souris
Type d’échantillon Tissu FFPE
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C
Quantité d’emballage 50 dosages
Suffisant pour 50 réactions