Learn More
Proteintech Kit IHC prêt à l’emploi IHCeasy Glycophorine
Code produit 17670137 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17670137 50 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17670137 Fournisseur Proteintech Code fournisseur KHC007650T
Kit IHC prêt à l’emploi
KHC0076 est un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de glycophorine A (GYPA). Le kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu ou pas de dilution ou de manipulation avant utilisation. Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.
Spécification
Clonality Monoclonal(e)
Espèces cibles Humaine
Quantité 50 dosages
À utiliser avec (application) Immunohistochimie (IHC)
Espèces Souris
Contenu et stockage Tous les réactifs sont stockés entre 2°C et 8°C. Le kit est stable pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Contenus des kits
  • Tampon de récupération d’antigènes (100 ml, 50 x)
  • Tampon de lavage (100 ml x2, 20 x)
  • Tampon de blocage (5 ml, RTU)
  • Anticorps primaire polyclonal de lapin (5 ml, RTU)
  • Anticorps secondaire de chèvre anti-souris polymère-HRP(5 ml, RTU)
  • Composant chromogène A (0,2 ml, RTU)
  • Composant chromogène B (4 ml, RTU)
  • Amplificateur de signal (5 ml, RTU)
  • Réactif de contre-coloration (5 ml, RTU)
  • Milieu de montage (5 ml, RTU)
  • Fiche technique (1 copie)
  • Manuel (1 copie)