missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
KHC0184 est un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de PUS1. Le kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu ou pas de dilution ou de manipulation avant utilisation. Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.
Spécification
Spécification
| Clonality | Polyclonal(e) |
| Espèces cibles | Humaine |
| Quantité | 50 dosages |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie (IHC) |
| Espèces | Lapin |
| Contenu et stockage | Tous les réactifs sont stockés entre 2°C et 8°C. Le kit est stable pendant 6 mois à compter de la date de réception. |
| Contenus des kits |
|
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?