Description
KHC0050 est un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de S100B. Le kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu ou pas de dilution ou de manipulation avant utilisation. Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’immunohistochimie |
| Espèces cibles | Humaine, Souris, Rat |
| Quantité | 50 dosages |
| Forme | Mélange |
| Type d’échantillon | Tissu FFPE |
| Contenus des kits | Tampon de récupération d’antigènes de 100 ml, 2 tampons de lavage de 100 ml, tampon de blocage de 5 ml, anticorps primaire de 5 ml, anticorps secondaire de 5 ml, composant chromogène A de 0,2 ml, composant chromogène B de 4 ml, amplificateur de signal de 5 ml, réactif de contre-coloration de 5 ml, milieu de montage de 5 ml, fiche technique, manuel |