Learn More
Proteintech Kit IHC prêt à l’emploi IHCeasy d’actine du muscle lisse
Code produit 17758074 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17758074 50 dosages 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17758074 Fournisseur Proteintech Code fournisseur KHC005350T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de l’actine du muscle lisse (ASMA).
KHC0053 est un kit IHC prêt à l’emploi pour la coloration de l’actine du muscle lisse (ASMA). Le kit fournit tous les réactifs, de la récupération d’antigènes au montage des lamelles couvre-objet, qui nécessitent peu ou pas de dilution ou de manipulation avant utilisation. Il vous suffit d’appliquer les réactifs à votre lame d’échantillon conformément au protocole et vous êtes à quelques pas de l’obtention de données IHC de haute qualité.
Spécification
Type de produit Kit d’immunohistochimie
Espèces cibles Humaine, Souris, Rat
Quantité 50 dosages
Forme Mélange
Type d’échantillon Tissu FFPE
Contenus des kits Tampon de récupération d’antigènes de 100 ml, 2 tampons de lavage de 100 ml, tampon de blocage de 5 ml, anticorps primaire de 5 ml, anticorps secondaire de 5 ml, composant chromogène A de 0,2 ml, composant chromogène B de 4 ml, amplificateur de signal de 5 ml, réactif de contre-coloration de 5 ml, milieu de montage de 5 ml, fiche technique, manuel