Description
L’agitateur numérique IKA MS 3 est un agitateur universel compact adapté à toutes les tâches d’agitation du protocole de dosage QuantiGene Plex.
L’agitateur numérique IKA MS 3 présente les caractéristiques suivantes :
• Configuration polyvalente—une vaste gamme d’accessoires et détection d’accessoires
• Précision—inclut une minuterie avec fonction de compte à rebours
• Simplicité d’utilisation—intègre un mode de fonctionnement continu ou tactile (avec fixation standard)
• Modes de fonctionnement flexibles :
-- Mode A (mode sans échec avec détection d’accessoires)—, la vitesse maximale de 3 000 tr/min n’est atteinte qu’avec l’accessoire standard en mode tactile. En cas d’utilisation d’autres supports, la vitesse est limitée à 1 300 tr/min.
-- Mode B (sans détection d’accessoires)—une vitesse de 3 000 tr/min est possible avec tous les accessoires
• Action stable dans toutes les plages de vitesses
• Construction robuste—boîtier de zinc moulé
L’agitateur numérique IKA MS 3 présente les caractéristiques suivantes :
• Configuration polyvalente—une vaste gamme d’accessoires et détection d’accessoires
• Précision—inclut une minuterie avec fonction de compte à rebours
• Simplicité d’utilisation—intègre un mode de fonctionnement continu ou tactile (avec fixation standard)
• Modes de fonctionnement flexibles :
-- Mode A (mode sans échec avec détection d’accessoires)—, la vitesse maximale de 3 000 tr/min n’est atteinte qu’avec l’accessoire standard en mode tactile. En cas d’utilisation d’autres supports, la vitesse est limitée à 1 300 tr/min.
-- Mode B (sans détection d’accessoires)—une vitesse de 3 000 tr/min est possible avec tous les accessoires
• Action stable dans toutes les plages de vitesses
• Construction robuste—boîtier de zinc moulé
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 0 à 3 000 tr/min |
| Type de produit | Agitateur numérique |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA) |
| Modèle | Agitateur numérique IKA™ MS 3 |
| Affichage | Numérique |
| Gamme de produits | IKA |
| Quantité | 1 shaker |