Description
La nouvelle série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d’application allant du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent dans différentes plages de viscosité. Que la mesure de viscosité soit simple ou exigeante, le ROTAVISC fournit des résultats rapides et précis. La livraison comprend un ensemble de broches standard (SP1-SP4), un support de protection, un capteur de température, un connecteur rapide, un connecteur à crochet et un support ROTASTAND.
Facile à utiliser
Le généreux écran TFT 4.3″ permet un guidage par menu intuitif. Un niveau à bulle numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
Précision de mesure la plus élevée
Le niveau de précision de mesure du viscosimètre rotatif ROTAVISC pour les liquides newtoniens et non newtoniens est de +/-1 % de la plage de mesure. La reproductibilité est de +/-0,2 %.
Vitesse continue
ROTAVISC est un viscosimètre qui offre un réglage de la vitesse continue.
Plage de mesure de viscosité : 1 à 6 000 000 mPas
Spécification
Spécification
| Gamme de viscosité | 6 000 000 cSt |
| Description | Ensembles de viscosimètres à rotation Rotavisc lo-vi Complete |
| Type d’affichage | TFT |
| Capteurs | PT 100 |
| Vitesse de rotation | 0,01 à 200 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | -100°C à +300°C |
| Résolution du thermomètre | 0,1 K |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.