Description
Système unique et universel de dispersion, d’agitation, d’homogénéisation et de broyage avec tubes à échantillons jetables et scellables. Protection et sécurité pour : Matériaux d’échantillons de matière infectieuse, substances toxiques, substances à forte odeur dans des conditions définies (temps, énergie, volume).
- Dispersion, agitation, homogénéisation et broyage à l’aide d’une seule unité d’entraînement
- Aucune possibilité de contamination croisée
- Tubes à échantillons jetables et scellables
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
- Niveau de sécurité de l’utilisateur élevé
- Convient à une utilisation individuelle et en série
- Tubes stérilisés par irradiation aux rayons gamma
- Tubes avec couvercles de membrane perçables
- Volumes de tubes de 2 à 15 ml et de 15 à 50 ml
- Tests reproductibles
- Domaines d’application brevetés : Médecine humaine, pathologie, médecine vétérinaire, instituts d’hygiène animale, laboratoires d’analyse des denrées alimentaires, toxicologie, recherche médicale, recherche pharmaceutique, recherche biologique, biologie des tumeurs, chimie, cosmétiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Entraînement du tube |
| Vitesse | 300 à 6000 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Puissance | 20 W |
| Profondeur (métrique) | 160 mm |
| Hauteur (métrique) | 390 mm |
| À utiliser avec (application) | Dispersion, agitation, homogénéisation et broyage |
| Modèle | ULTRA-TURRAX™ |
| Afficher plus |