Learn More
IKA™ Pince avec noix de serrage R 271
Pince spécialisée avec ouvertures pour les supports R 2722 et R 2723 ainsi que des extensions de 16 mm de diamètre.
Marque: IKA™ 0002664000
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Description
- Plage de serrage, support : 34 mm
- Plage de serrage, bras d'extension : 16 mm
- En fonte d’aluminium
Spécification
0,6 in | |
16 mm | |
Pour les supports R 2722 et R 2723 ainsi que les extensions | |
Pince avec noix de serrage |