Learn More
IKA™ Flotteur IKAFLON 118
Code produit 17513626 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
118 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17513626 118 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17513626 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020100638
Expédition estimée: 28-12-2026
Lors de l’utilisation de milieux abrasifs et de matériaux pour récipients mous, le flotteur IKAFLON 118 assure un mélange sûr et efficace et atteint des vitesses relativement élevées, même avec de grands volumes.
  • Entraînement d’agitation puissant pour un mélange sans usure dans de grands récipients.
  • La tige magnétique, montée par le haut dans l’agitateur, flotte sans contact au-dessus du fond du récipient, en évitant efficacement la friction et donc l’usure sur le fond du récipient, ainsi que sur la tige magnétique.
  • Lors de l’utilisation de milieux abrasifs et de matériaux pour récipients mous, le flotteur IKAFLON 118 assure un mélange sûr et efficace et atteint des vitesses relativement élevées, même avec de grands volumes.
  • Matériau : PPS (conforme à la FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 66 mm
Poids (métrique) 0,27 kg
Diamètre (métrique) 118 mm
Matériau PPS
Forme Sphère
Type Barreau d’agitation magnétique