Learn More
IKA™ Lame IKAFLON 140
Code produit 17543666 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17543666 35 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17543666 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020110382
En stock
Le barreau d’agitation magnétique pour lames IKAFLON 140 offre une meilleure concentricité sur les fonds de récipients inégaux.
  • Barre d’agitation magnétique en PTFE, avec anneau PEEK centré pour une réduction de la friction et une meilleure concentricité sur les fonds de récipients inégaux.
  • Pour les grands récipients, mélange turbulent à faible vitesse.
  • Longueur : 140 mm, diamètre : 27 mm, diamètre avec anneau : 35 mm.
  • Tous les matériaux sont conformes à la FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Mélange turbulent à faible vitesse
Plage de températures (métrique) 120°C
Poids (métrique) 0,22 kg
Diamètre (métrique) 35 mm
Matériau PEEK et PTFE
Forme Sphère
Type Barreau d’agitation