Learn More
IKA™ Lame IKAFLON 90
Code produit 17533636 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17533636 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17533636 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020102963
En stock
Le barreau d’agitation pour lames IKAFLON 90 a réduit la friction et amélioré la concentricité sur les fonds de récipients inégaux.
  • Barreau d’agitation magnétique en PTFE, avec anneau PEEK centré pour une réduction de la friction et une meilleure concentricité sur les fonds de récipients inégaux.
  • Longueur : 90 mm, diamètre : 22 mm, diamètre avec anneau : 28 mm.
  • Tous les matériaux sont conformes à la FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Anneau PEEK centré
Largeur (métrique) 0,15 kg
Diamètre (métrique) 22 mm
Longueur (métrique) 90 mm
Matériau PTFE
Forme Sphère
Type Tige d’agitation