Learn More
IKarisoside A, MedChemExpress
Code produit. 16411568
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Code produit. 16411568
Marque: Medchem Express HYN0875
MedChemExpress IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau IKarisoside A
CAS 55395-07-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28O10
Quantité 5 mg
Synonyme Icarisoside-A Baohuoside II
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (199.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C
Poids moléculaire (g/mol) 500.49
Poids de la formule 500.49
Pourcentage de pureté 98.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.