Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor V IKK-2
Code produit 15436749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436749 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436749 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65132.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
Ajouter au panier
Un inhibiteur sélectif de l’IKK-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur sélectif de l’IKK-2
CAS 978-62-1
Formule moléculaire C15H8ClF6NO2
Poids de la formule 383,67g/mol
Synonyme N-(3,5-Bis-trifluorométhylphényl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide ; IMD-0354
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre