Learn More
IKK-IN-1, MedChemExpress
Description
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IKK-IN-1 |
| CAS | 406211-06-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H26ClN3O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 431.91 |
| Poids de la formule | 431.91 |
| Afficher plus |